Documenti fondamentali
AMBH9614F50F
Ambeed, Inc.
(2,6-Difluoro-4-formylphenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.92
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
2,6-difluoro-4-formylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BF2O3/c9-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)8(12)13/h1-3,12-13H
InChI
NQBHBNIZBDDDRH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871125-93-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/871125-93-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)