Documenti fondamentali
AMBH9614F3A7
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-methylpyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.01
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-5-methylpyrazine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-8-5(6)3-7-4/h2-3H,1H3
InChI
OBZRGWKVWAXNKZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98006-90-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)