Documenti fondamentali
AMBH9614F1C1
Ambeed, Inc.
19-Bromononadecanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.41
Numero MDL:
Iupac Name
19-bromononadecanoic acid
Inchi Code
1S/C19H37BrO2/c20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(21)22/h1-18H2,(H,21,22)
InChI
FLMPHTLDVWMADF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78774-38-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)