Documenti fondamentali
AMBH9614F129
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(5-amino-2-bromo-4-fluorophenyl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.11
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(5-amino-2-bromo-4-fluorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11BrFNO2/c1-2-15-10(14)4-6-3-9(13)8(12)5-7(6)11/h3,5H,2,4,13H2,1H3
InChI
JPQNPPCKEMAVMD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1442471-26-2.html
Synonym
Ethyl 2-(5-amino-2-bromo-4-fluorophenyl)acetate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1442471-26-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)