Documenti fondamentali
AMBH9614F0A8
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methylpyridin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.59
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methyl-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-6(8)2-5(7)3-9-4/h2-3H,8H2,1H3
InChI
ZZVRTFCAHUHTDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89639-36-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)