Documenti fondamentali
AMBH9614F07C
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-1H-indazol-5-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero MDL:
Iupac Name
(1-methyl-1H-indazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-11-9-3-2-7(6-12)4-8(9)5-10-11/h2-5,12H,6H2,1H3
InChI
ASOJENREUJHTMD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1092961-11-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)