Documenti fondamentali
AMBH95E08AAE
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.04
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-12-8-6(9)3-2-5(4-11)7(8)10/h2-4H,1H3
InChI
YFEKAAWOIBRRRZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1820614-17-2.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)