Documenti fondamentali
AMBH95E08A85
Ambeed, Inc.
4-n-Propylbenzoylacetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.24
Numero MDL:
Iupac Name
3-oxo-3-(4-propylphenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-2-3-10-4-6-11(7-5-10)12(14)8-9-13/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI
KVXGLAIRWBFDBH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/199102-69-7.html
Synonym
3-Oxo-3-(4-propylphenyl)propanenitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)