Documenti fondamentali
AMBH95E08A6F
Ambeed, Inc.
1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.27
Numero MDL:
Iupac Name
1-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C15H13N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9H,10-11H2
InChI
CTOQBSUYGFNMJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52250-50-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)