AMBH95E08A6B
Ambeed, Inc.
(4-Bromobenzyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(4-bromobenzyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-9;/h1-4,10H,5,9H2;1H
InChI
JNYUWAFJQNITFC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)