AMBH95E08A1A
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14ClNO2/c1-2-12-8(11)10-5-3-7(9)4-6-10/h7H,2-6H2,1H3
InChI
VRTIIQLEEGGJNE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/152820-13-8.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)