Documenti fondamentali
AMBH95E089C7
Ambeed, Inc.
1-Phenoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.21
Numero MDL:
Iupac Name
phenyl 4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C13H9F3O/c14-13(15,16)10-6-8-12(9-7-10)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChI
UZJUDUZMPNCXPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2367-02-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)