Documenti fondamentali
AMBH95E08973
Ambeed, Inc.
6-Methoxychroman-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
Numero MDL:
Iupac Name
6-methoxy-2-chromanone
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-12-8-3-4-9-7(6-8)2-5-10(11)13-9/h3-4,6H,2,5H2,1H3
InChI
BFRVCQPRUJFVFU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20920-98-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)