AMBH95E0887E
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Iupac Name
2,4-dichloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H4Cl2N2S/c1-3-2-12-6-4(3)5(8)10-7(9)11-6/h2H,1H3
InChI
OIJVRHXVISHQPS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56844-38-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)