Documenti fondamentali
AMBH95E087DF
Ambeed, Inc.
Ethanediamide, N1,N2-bis([1,1'-biphenyl]-2-yl)-
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.46
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N1,N2-di([1,1'-biphenyl]-2-yl)oxalamide
Inchi Code
1S/C26H20N2O2/c29-25(27-23-17-9-7-15-21(23)19-11-3-1-4-12-19)26(30)28-24-18-10-8-16-22(24)20-13-5-2-6-14-20/h1-18H,(H,27,29)(H,28,30)
InChI
VKRWRNVGVPSVLA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21022-17-3.html
Synonym
N1,N2-di([1,1'-biphenyl]-2-yl)oxalamide
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/21022-17-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)