AMBH95E086E7
Ambeed, Inc.
Bis(2-(diphenylphosphino)ethyl)amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(diphenylphosphino)-N-[2-(diphenylphosphino)ethyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C28H29NP2.ClH/c1-5-13-25(14-6-1)30(26-15-7-2-8-16-26)23-21-29-22-24-31(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28;/h1-20,29H,21-24H2;1H
InChI
AVDUVHMGGDOIQI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/66534-97-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)