Documenti fondamentali
AMBH95E0860D
Ambeed, Inc.
5-Amino-1-methyl-1H-imidazole-4-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-amino-1-methyl-1H-imidazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c1-9-2-8-3(4(9)6)5(7)10/h2H,6H2,1H3,(H2,7,10)
InChI
UZHKJZZQGXMAKP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21343-04-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)