Documenti fondamentali
AMBH95E085CF
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-fluoroquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.05
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(11)5-12-9/h1-5H
InChI
INAKIXQUXLAVOP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1355583-13-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)