AMBH95E08586
Ambeed, Inc.
Methyl 6-amino-2-chloronicotinate
About This Item
Iupac Name
methyl 6-amino-2-chloronicotinate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-12-7(11)4-2-3-5(9)10-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
InChI
IOTUSFIIARZCII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1004294-64-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)