Documenti fondamentali
AMBH95E08540
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromo-5-chloroisonicotinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.48
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-6(8)10-3-5(4)9/h2-3H,1H3
InChI
ULWWIJRKBREIRR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214336-33-0.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)