Documenti fondamentali
AMBH95E083E5
Ambeed, Inc.
Spiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.65
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
spiro[3.3]hept-2-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c8-6-4-7(5-6)2-1-3-7;/h6H,1-5,8H2;1H
InChI
GXRHXOCHXRWKAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416439-08-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)