Documenti fondamentali
AMBH95E0833C
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.45
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrClFN/c8-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)9/h1-2H
InChI
ZTHRAKNXQNIZLZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1357944-86-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1357944-86-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)