AMBH95E082E2
Ambeed, Inc.
Bromo-PEG2-bromide
About This Item
Iupac Name
1,2-bis(2-bromoethoxy)ethane
Inchi Code
1S/C6H12Br2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
InChI
UOWNEWCMPHICQH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)