Documenti fondamentali
AMBH95E0828E
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(6-chloropyridazin-3-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.62
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl (6-chloro-3-pyridazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-2-13-8(12)5-6-3-4-7(9)11-10-6/h3-4H,2,5H2,1H3
InChI
TZRXXSGPQOFJKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1023817-10-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)