Documenti fondamentali
AMBH95E08286
Ambeed, Inc.
Dimethyl 1H-indole-2,6-dicarboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.22
Numero MDL:
Iupac Name
dimethyl 1H-indole-2,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-16-11(14)8-4-3-7-5-10(12(15)17-2)13-9(7)6-8/h3-6,13H,1-2H3
InChI
WBAMUOTUHSKBPC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/881040-29-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)