Documenti fondamentali
AMBH95E08275
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.48
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-6-7(9)11-4-2-1-3-5(11)10-6/h1-4H
InChI
SRNJQIHHMIDFQP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159511-19-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)