Documenti fondamentali
AMBH95E08209
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-amino-3-methylphenyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.29
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-3-methylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H18N2O2/c1-8-6-5-7-9(10(8)13)14-11(15)16-12(2,3)4/h5-7H,13H2,1-4H3,(H,14,15)
InChI
UBNVNWVDWSIMOE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/954238-92-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/954238-92-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)