Documenti fondamentali
AMBH95E081D5
Ambeed, Inc.
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.15
Numero MDL:
Iupac Name
2,6-dimethoxy-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C7H8N2O4/c1-12-6-4-3-5(9(10)11)7(8-6)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI
HZVWNFPJKCNELX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18677-41-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/18677-41-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)