AMBH95E081D4
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Iupac Name
4,6-dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-5-1-4-3(2-9-11-4)6(8)10-5/h1-2H,(H,9,11)
InChI
ANKNVJSQPOPDLR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)