Documenti fondamentali
AMBH95E07F59
Ambeed, Inc.
4,4,4-Trifluorobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.57
Numero MDL:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-1-butanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8F3N.ClH/c5-4(6,7)2-1-3-8;/h1-3,8H2;1H
InChI
QOTKGSVSGMIHGN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84153-82-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)