AMBH93EDD1E6
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3/c1-5-4-6(8(10,11)12)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI
NXHNLJDFFBZSKJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/929000-62-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)