AMBH93EDD177
Ambeed, Inc.
2-(3-Bromophenyl)benzo[d]oxazole
About This Item
Iupac Name
2-(3-bromophenyl)-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C13H8BrNO/c14-10-5-3-4-9(8-10)13-15-11-6-1-2-7-12(11)16-13/h1-8H
InChI
KHEXVASQRAJENK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99586-31-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)