Documenti fondamentali
AMBH93EDD16C
Ambeed, Inc.
1-Bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.54
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
Inchi Code
1S/C12H6BrClO/c13-9-2-1-3-11-12(9)8-6-7(14)4-5-10(8)15-11/h1-6H
InChI
LMGAQFSQAOXEDZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2173554-83-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)