Documenti fondamentali
AMBH93EDD138
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2,3,3-trimethyl-3H-indole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.13
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Inchi Code
1S/C11H12BrN/c1-7-11(2,3)9-6-8(12)4-5-10(9)13-7/h4-6,13H,1H2,2-3H3
InChI
HXLBJJDASRFCEJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54136-24-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54136-24-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)