Documenti fondamentali
AMBH93EDD02C
Ambeed, Inc.
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.27
Numero MDL:
Iupac Name
4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c1-13-6-8-14(9-7-13)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-5,10H,6-9H2,1H3
InChI
PFODEVGLOVUVHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27913-99-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)