Documenti fondamentali
AMBH93EDCF34
Ambeed, Inc.
5-Acetyl-2,4-dichloropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(4,6-dichloro-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO/c1-4(11)5-3-10-7(9)2-6(5)8/h2-3H,1H3
InChI
CUSJXLAXSOGBJJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless or pale-yellow solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887573-44-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)