Documenti fondamentali
AMBH93E4C9BA
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.16
Numero MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-2-7-6-8-3-5-9(6)4-1/h3,5H,1-2,4H2,(H,7,8)
InChI
VCZBRPRKZKPDQD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67139-22-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)