Documenti fondamentali
AMBH93E4C97F
Ambeed, Inc.
3,6-Di(pyridin-4-yl)-1,2,4,5-tetrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.24
Numero MDL:
Iupac Name
3,6-di(4-pyridinyl)-1,2,4,5-tetraazine
Inchi Code
1S/C12H8N6/c1-5-13-6-2-9(1)11-15-17-12(18-16-11)10-3-7-14-8-4-10/h1-8H
InChI
MQSMIIJCRWDMDL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57654-36-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)