Documenti fondamentali
AMBH93E4C7E2
Ambeed, Inc.
(6-Aminopyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.39
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-imino-1,6-dihydro-3-pyridinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7BN2O2.ClH/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10;/h1-3,9-10H,(H2,7,8);1H
InChI
HBMPSNZAJKRVBA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1309982-15-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)