AMBH93E4C762
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-3-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(4-bromo-3-chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2.ClH/c7-5-2-1-4(10-9)3-6(5)8;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI
ZIGPVBYXYLWEHA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1177361-07-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)