Documenti fondamentali
AMBH93E4C73D
Ambeed, Inc.
Myristoyl Ethanolamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.44
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-(2-hydroxyethyl)tetradecanamide
Inchi Code
1S/C16H33NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(19)17-14-15-18/h18H,2-15H2,1H3,(H,17,19)
InChI
JHIXEZNTXMFXEK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142-58-5.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/142-58-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)