Documenti fondamentali
AMBH93E4C625
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-propoxypyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.08
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-propoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-2-5-11-7-3-4-8(9)10-6-7/h3-4,6H,2,5H2,1H3
InChI
WYYGEMJWLYTXMK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1144110-15-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)