Documenti fondamentali
AMBH93E4C4F5
Ambeed, Inc.
5-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.09
Numero MDL:
Iupac Name
5-iodo-1-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H11IN2O/c9-7-4-5-10-11(7)8-3-1-2-6-12-8/h4-5,8H,1-3,6H2
InChI
FMLVAXQYSRRRBO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1311197-82-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)