Documenti fondamentali
AMBH93E4C32F
Ambeed, Inc.
Methyl 6-methoxypyrazolo[1,5-b]pyridazine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 6-methoxypyrazolo[1,5-b]pyridazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O3/c1-14-8-4-3-7-6(9(13)15-2)5-10-12(7)11-8/h3-5H,1-2H3
InChI
TUDWUDDRDODQGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1263279-79-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)