Documenti fondamentali
AMBH93E4C26E
Ambeed, Inc.
Almonertinib HCl
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
562.11
Numero MDL:
Iupac Name
N-(5-((4-(1-cyclopropyl-1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)-2-((2-(dimethylamino)ethyl)(methyl)amino)-4-methoxyphenyl)acrylamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C30H35N7O2.ClH/c1-6-29(38)32-24-17-25(28(39-5)18-27(24)36(4)16-15-35(2)3)34-30-31-14-13-23(33-30)22-19-37(20-11-12-20)26-10-8-7-9-21(22)26;/h6-10,13-14,17-20H,1,11-12,15-16H2,2-5H3,(H,32,38)(H,31,33,34);1H
InChI
CUXBWKDZKQGJNN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2134096-03-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2134096-03-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)