Documenti fondamentali
AMBH93D53A07
Ambeed, Inc.
9-(Naphthalen-1-yl)anthracene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.39
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
9-(1-naphthyl)anthracene
Inchi Code
1S/C24H16/c1-4-12-20-17(8-1)11-7-15-23(20)24-21-13-5-2-9-18(21)16-19-10-3-6-14-22(19)24/h1-16H
InChI
YPNZWHZIYLWEDR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7424-70-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)