Documenti fondamentali
AMBH93D539FA
Ambeed, Inc.
Ethyl Indane-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 5-indanecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-2-14-12(13)11-7-6-9-4-3-5-10(9)8-11/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI
MISHXOQPTHQOTJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105640-11-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)