Documenti fondamentali
AMBH93D539E3
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-4,5-dimethylbenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.22
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-4,5-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-6-4-8(10(12)13-3)9(11)5-7(6)2/h4-5H,11H2,1-3H3
InChI
OEBNORXUIYOXGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19258-73-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)