AMBH93D53960
Ambeed, Inc.
JNJ-5207852
About This Item
Iupac Name
1-{4-[3-(1-piperidinyl)propoxy]benzyl}piperidine
Inchi Code
1S/C20H32N2O/c1-3-12-21(13-4-1)16-7-17-23-20-10-8-19(9-11-20)18-22-14-5-2-6-15-22/h8-11H,1-7,12-18H2
InChI
PTKHFRNHJULJKT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)