Documenti fondamentali
AMBH93D53922
Ambeed, Inc.
5-Aminoquinolin-2(1H)-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-amino-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c10-7-2-1-3-8-6(7)4-5-9(12)11-8/h1-5H,10H2,(H,11,12)
InChI
DANDEJPAZFBPAS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61317-32-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)